Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Granisetronhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15882524 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15882524 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15882524 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462480010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107007-99-8 | C18H25ClN4O | 348,88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Granisetron hydrochloride
CAS 107007-99-8
Smältpunkt 284,0 °C till 290,0 °C
Färg Klar färglös
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Molekylformel C18H25ClN4O
Kvantitet 1 g
InChI-nyckel QYZRTBKYBJRGJB-UHFFFAOYNA-N
LEDER [H+].[Cl-].CN1N=C(C(=O)NC2CC3CCCC(C2)N3C)C2=CC=CC=C12
IUPAC-namn väte 1-metyl-N-{9-metyl-9-azabicyklo[3.3.1]nonan-3-yl}-1H-indazol-3-karboxamidklorid
Molekylvikt (g/mol) 348.88
Formel vikt 348.87
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.