Läs mer
Granisetronhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30049401
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30049401 250 mg
1 options
Produktkod. 30049401 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0398.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Granisetronhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Granisetron Hydrochloride
CAS 107007-99-8
Analyt- eller komponentnamn Granisetron Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H24 N4 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Granisetron Hydrochloride, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, monohydrochloride, endo-, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, monohydrochloride (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., BRL 43694A, Granisetron hydrochloride, Kytril
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
LEDER Cl.CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
IUPAC-namn 1-metyl-N-[(1S,5R)-9-metyl-9-azabicyklo[3.3.1]nonan-3-yl]indazol-3-karboxamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 348.87
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 348,1717 g/mol