Läs mer
Tocris Bioscience™ Granisetron hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18702514
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18702514 10 mg
18752794 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18702514 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2903/10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
5-HT3 antagonist
5-HT3 receptor antagonist that possesses potent antiemetic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107007-99-8
Molekylformel C18H25ClN4O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Granisetron hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 348.87
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 348.875