Läs mer
Tocris Bioscience™ Granisetron hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18752794
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18752794 50 mg
18702514 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18752794 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2903/50
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
5-HT3 antagonist
5-HT3 receptor antagonist that possesses potent antiemetic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107007-99-8
Molekylformel C18H25ClN4O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Granisetron hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 348.87
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 348.875