missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Granisetron hydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-4783997
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18702514

Brand: Tocris Bioscience™ 2903/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

5-HT3 antagonist

5-HT3 receptor antagonist that possesses potent antiemetic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 107007-99-8
Molekylformel C18H25ClN4O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Granisetron hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 348.87
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 348.875
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.