Läs mer
Granisetron N-Oxide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Granisetron N-Oxide |
| CAS | 160177-68-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Granisetron N-Oxide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C18 H24 N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Granisetron N-Oxide, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-oxido-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, endo- (9CI), 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, N-oxide, endo- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O2/c1-21-16-9-4-3-8-15(16)17(20-21)18(23)19-12-10-13-6-5-7-14(11-12)22(13,2)24/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-,22? |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)[N+]3(C)[O-])c4ccccc14 |
| Visa mer |