Läs mer
Grant Instruments™ Grant Bio™ Adaptersatser för R-12-10 utbytbar centrifugrotor
Kapacitet:
2 till 5 ml
4 till 8 ml
8 till 9 ml
Max. Diameter på rör:
13 mm
16 mm
Max. Rörlängd:
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utbytbar centrifugrotor för 12 x 10 till 15 ml rör
- Rundade ändar, inga kepsar
- Mått: 16mm dia. x 105 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 till 5 ml |
| Max. Diameter på rör | 13 mm |
| Max. Rörlängd | 75 mm |
| För användning med (utrustning) | R-12-10 |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |