Läs mer
Grant Instruments™ Grant Bio™ Adaptersatser för R-12-10 utbytbar centrifugrotor
Produktkod. 15153706
Kapacitet:
2 till 5 ml
4 till 8 ml
8 till 9 ml
Max. Diameter på rör:
13 mm
16 mm
Max. Rörlängd:
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15153706
Brand: Grant Instruments™ BN16100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rymmer en mängd olika vacutainers för R-12-10 Interchangabl;e Centrifuge Rotor
  • Utbytbar centrifugrotor för 12 x 10 till 15 ml rör
  • Rundade ändar, inga kepsar
  • Mått: 16mm dia. x 105 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 till 9 ml
Max. Diameter på rör 16 mm
Max. Rörlängd 100 mm
För användning med (utrustning) R-12-10
Antal per förpackning 12/Pk.