Läs mer
Grant Instruments™ Aspirator med fällkolv, 1 L
Beschreibung
- Kompakt, effektiv, lätt att använda
- Flexibel för användaren genom att välja mellan antingen en enda spetsoperation eller ett multispetsalternativ med 8 spetsar för användning på vanliga PCR-typskyltar.
- Företrädesvis att använda en generisk laboratorievakuumlinje eftersom den begränsar möjligheten till kontaminering och kan användas exakt där operatören befinner sig, dvs inget behov av en dedikerad position i laboratoriet för att utföra aspiratorn.
- Det integrerade mikrobiologiska filtret är hydrofobt och utformat för att fånga in alla bakterier, virus eller infekterade partiklar som kan ha funnits i de aspirerade lösningarna.
- Enheten kan stå direkt inuti en arbetsstation, försedd med en smal 12V nätsladd
- 2 års garanti
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 40 °C |
| Typ | Aspirator med fällkolv |
| Garanti | 2 år |
| Bredd (metrisk) | 210 mm |
| Vikt (metrisk) | 1.7 kg |
| Elektriska krav | 12 V, 0,3 A, 3,6 W |
| Spänning | 12 V |
| Amperage | 0,3 A |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?