Läs mer
Grant Instruments™ Grant Bio™ Densitometer
Produktkod. 11441078
Change view
Räckvidd:
0,3 till 15,0 McFarland
0.00 till 15.00 McFarland
Visningstyp:
LCD-skärm
LED
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd Visningstyp Förpackningsstorlek
11441078 0,3 till 15,0 McFarland LED Varje
15211166 0.00 till 15.00 McFarland LCD-skärm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441078 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer DEN1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9935.00 SEK
    7856.32 SEK / Paket med 1
    Save 2078.68 SEK
    20% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mäter grumlighet hos cellsuspensioner i en mängd olika biovetenskapliga tillämpningar. Grant Instruments™ Densitometer är designad och fabrikskalibrerad för att mäta grumlighet i intervallet 0,5 till 4,0 McFarland-enheter (DEN-1) 0,0 till> 7,5 McFarland-enheter (DEN-1B) med liten standardavvikelse.
  • Mätområde: 0,30 till 15,0 McFarland-enheter (DEN-1), 0,0 till 6,0 McFarland-enheter (DEN-1B)
  • Mätningstid: 1 sekund
  • Precision:± 3 %
  • Avläsningar, bekvämt visade i McFarland-enheter, är tydligt synliga på den ljusstarka LED-displayen
  • Fabrikskalibrerad - behåller kalibreringen utan strömförsörjning
  • Kan användarkalibreras med kommersiella standarder eller cellsuspensioner framställda i laboratoriet
  • Designad för rör med en ytterdiameter på 18 mm
  • 16 mm rör kan också rymmas genom att använda den valfria röradaptern D-16
  • Extremt kompakt design med litet fotavtryck och låg profil som lätt passar in i den minsta arbetsytan
  • DEN-1b - antingen batteridriven med 3 x AAA eller via extern strömförsörjning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ljuskälla LED
Visningstyp LED
Provstorlek ≥2
Precision ±3 %
Räckvidd 0,3 till 15,0 McFarland
Grumlighet 0,3 till 15,0 (McFarland-enheter)
Mått (L x B x H) 115 x 165 x 75 mm
Bredd (metrisk) 165 mm
Höjd (metrisk) 75 mm
Elektriska krav Input AC 120/230V 50/60 Hz Utgång DC 12 V
Spänning 12 V
Temperatur (metrisk) Drift 4 °C till 40 °C
Vikt (metrisk) 0.7 kg
Garanti 2 år