Läs mer
Grant Instruments™ Grant Bio™ Densitometer
Räckvidd:
0,3 till 15,0 McFarland
0.00 till 15.00 McFarland
Visningstyp:
LCD-skärm
LED
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mätområde: 0,30 till 15,0 McFarland-enheter (DEN-1), 0,0 till 6,0 McFarland-enheter (DEN-1B)
- Mätningstid: 1 sekund
- Precision:± 3 %
- Avläsningar, bekvämt visade i McFarland-enheter, är tydligt synliga på den ljusstarka LED-displayen
- Fabrikskalibrerad - behåller kalibreringen utan strömförsörjning
- Kan användarkalibreras med kommersiella standarder eller cellsuspensioner framställda i laboratoriet
- Designad för rör med en ytterdiameter på 18 mm
- 16 mm rör kan också rymmas genom att använda den valfria röradaptern D-16
- Extremt kompakt design med litet fotavtryck och låg profil som lätt passar in i den minsta arbetsytan
- DEN-1b - antingen batteridriven med 3 x AAA eller via extern strömförsörjning.
Specifikationer
Specifikationer
| Ljuskälla | LED |
| Visningstyp | LED |
| Provstorlek | ≥2 |
| Precision | ±3 % |
| Räckvidd | 0,3 till 15,0 McFarland |
| Grumlighet | 0,3 till 15,0 (McFarland-enheter) |
| Mått (L x B x H) | 115 x 165 x 75 mm |
| Bredd (metrisk) | 165 mm |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Elektriska krav | Input AC 120/230V 50/60 Hz Utgång DC 12 V |
| Visa mer |