Läs mer
Grant Instruments™ Inkubator shaker
Produktkod. 15231166
Change view
Hastighetsintervall:
5 till 520 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall unitSize
15231166 5 till 520 rpm Varje
1 options
Produktkod. 15231166 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer ES80
ES-80 Mångsidig och programmerbar orbital shaker-inkubator för bänkskiva för att blanda och inkubera biologiska kulturer och prover i en mängd olika kolvar och kärl.
  • Digital kontroll av tid, temperatur och skakhastighet för noggrannhet och repeterbarhet
  • Variabel hastighet: 50 till 250 rpm
  • Temperaturinställningsområde: +25 C °till 80 °C
  • Belastning upp till 8 kg
  • Utbytbara plattformar för att skaka/inkubera olika kärl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 20 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 8 kg
Hastighetsintervall 5 till 520 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 450 W
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) -25 °C till -80 °C
Wattal 450 W
Produkttyp Shaker inkubator
Djup (metriskt) 525 mm
Djup (metrisk) interiör 450 mm
Höjd (metrisk) 510 mm
Höjd (metrisk) interiör 300 mm
Bredd (metrisk) 590 mm
Bredd (metrisk) Interiör 390 mm
Vikt (metrisk) 41.1 kg
Visa 2 rader, 16 tecken LED
Timerintervall 1 min. till 96 timmar, upp till 30 dagars kontinuerlig drift