Läs mer
Grant Instruments™ T100IN Inspissator Control Unit
Beskrivning
- Clear 4 digit display - easy to read from a distance for instant re-assurance.
- Digital temperature control
- Standard temperature: 85°C
- temperature range ambient +5°C to 100°C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | För Inspirator |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient +5° to 100°C |
| Typ | Control Unit |