Läs mer
Grant Instruments™ Reservblock för PHMT Thermoshaker
Kapacitet (metrisk):
0,02 ml
0,05 ml
0,2 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Extra-/reservblock för termoskakare i PHMT-serien för mikrorör och mikroplattor
- PSC18: Rymmer 20 x 0,5 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorör
- PSC24: Rymmer 24 x 2,0 ml mikrorör
- PSC24N: Rymmer 24 x 1,5 ml mikrorör
- PSC32: Rymmer 20 x 0,2 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorör
- PSC96: Rymmer en 96-brunnars PCR-mikroplatta
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0,02 ml |
| För användning med (utrustning) | 96-brunnars mikroplattor (0,2 ml) |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 100 °C |
| Typ | Block |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |