Läs mer
Grant Instruments™ Reservblock för PHMT Thermoshaker
Kapacitet (metrisk):
0.02 mL
0.05 mL
0.2 mL
1.5 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Extra-/reservblock för termoskakare i PHMT-serien för mikrorör och mikroplattor
- PSC18: Rymmer 20 x 0,5 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorör
- PSC24: Rymmer 24 x 2,0 ml mikrorör
- PSC24N: Rymmer 24 x 1,5 ml mikrorör
- PSC32: Rymmer 20 x 0,2 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorör
- PSC96: Rymmer en 96-brunnars PCR-mikroplatta
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.05 mL |
| För användning med (utrustning) | 20 x 0,5 ml mikrorör plus 12 x 1,5 ml mikrorör |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 100 °C |
| Typ | Block |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |