Läs mer
Grant Instruments™ Reservblock för PHMT Thermoshaker
Produktkod. p-8013364
Kapacitet (metrisk):
0,02 ml
0,05 ml
0,2 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15241226
Brand: Grant Instruments™ PSC32
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till 32 mikrorör eller en 96-brunnars mikroplatta för PHMT Series Thermoshaker
Extra-/reservblock för termoskakare i PHMT-serien för mikrorör och mikroplattor
  • PSC18: Rymmer 20 x 0,5 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorör
  • PSC24: Rymmer 24 x 2,0 ml mikrorör
  • PSC24N: Rymmer 24 x 1,5 ml mikrorör
  • PSC32: Rymmer 20 x 0,2 ml plus 12 x 1,5 ml mikrorör
  • PSC96: Rymmer en 96-brunnars PCR-mikroplatta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,2 ml
För användning med (utrustning) 20 x 0,2 ml mikrorör
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 100 °C
Typ Block
Temperaturstabilitet ±0,1 °C