Läs mer
asecos™ Granulat Universal Grovkorn
Produktkod. 17896436 Handla allt asecos Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
20 kg
60 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk)
17896436 60 kg
17846476 20 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17896436 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 18468
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Granulate Universal Coarse Grain är idealisk för härdning av oljor, alkalier, lipider, bränslen, lack etc.
  • 1-3 mm kornstorlek
  • 20 kg påse binder upp till 16 L eldningsolja
  • Lämplig för fasta ytor
  • Optimalt halkskydd även när det är helt mättat
  • För inomhus och utomhus
  • Finns i en eller tre 20 kg påsar.
Specifikationer
Material Lösa partiklar
Typ Absorberande granulat
Vikt (engelska) 132.28 lb.
Vikt (metrisk) 60 kg