Läs mer
asecos™ Granulat Universal Grovkorn
Produktkod. p-200003741 Handla allt asecos Produkter
Vikt (metrisk):
20 kg
60 kg
Produktkod. 17846476
Brand: asecos™ 9956
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Granulate Universal Coarse Grain är idealisk för härdning av oljor, alkalier, lipider, bränslen, lack etc.
  • 1-3 mm kornstorlek
  • 20 kg påse binder upp till 16 L eldningsolja
  • Lämplig för fasta ytor
  • Optimalt halkskydd även när det är helt mättat
  • För inomhus och utomhus
  • Finns i en eller tre 20 kg påsar.
Specifikationer
Material Lösa partiklar
Typ Absorberande granulat
Vikt (engelska) 44.09 lb.
Vikt (metrisk) 20 kg