Läs mer
asecos™ Granulat Universal Finkorn
Produktkod. 17886526 Handla allt asecos Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
20 kg
60 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk)
17886526 20 kg
17826376 60 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17886526 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 9906
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Granulat Universal Fine Grain är idealisk för härdning av oljor, alkalier, lipider, bränslen, lack etc.
  • 0,5-1 mm kornstorlek
  • 20 kg påse binder upp till 18 L eldningsolja
  • Penetrerar små fördjupningar och sprickor
  • Bäst lämpad för stor kontakt med ytan och snabb absorption (t.ex. trafikytor)
  • Optimalt halkskydd även när det är helt mättat
  • Finns i en eller tre 20 kg påsar.
Specifikationer
Material Lösa partiklar
Typ Absorberande granulat
Vikt (engelska) 44.09 lb.
Vikt (metrisk) 20 kg