Läs mer
asecos™ Granulat Universal Ultra Fin Grain
Produktkod. 17866566 Handla allt asecos Produkter
Vikt (metrisk):
10 kg
30 kg
Produktkod. 17866566
Brand: asecos™ 14394
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Granulate Universal Ultra Fine Grain är idealisk för härdning av oljor, alkalier, lipider, bränslen, lack etc.
  • 0,3-0,7 mm kornstorlek
  • 10 kg påse binder upp till 11 l eldningsolja
  • Penetrerar de finaste urtagen och sprickorna
  • Idealisk för applikationer där lite avfall och mycket hög sugkraft krävs
  • Finns i en eller tre 10 kg påsar.
Specifikationer
Material Lösa partiklar
Typ Absorberande granulat
Vikt (engelska) 22.05 lb.
Vikt (metrisk) 10 kg