missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GRAP2 Antibody (OTI1G2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Produktkod. 30154915 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30154915 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30154915 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271457CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

GRAP2 Monoclonal antibody specifically detects GRAP2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen GRAP2
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1G2
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias Adapter protein GRID, GADSSH3-SH2-SH3 adapter Mona, GRB2L, GRB-2-like protein, GRB2-related adapter protein 2, GRB2-related adaptor protein 2, GRB2-related protein with insert domain, GRBLGGRAP-2, GrbX, Grf40, Grf-40, Grf40 adapter protein, GRIDGRPL, Growth factor receptor-binding protein, growth factor receptor-bound protein 2-related adaptor protein 2, Hematopoietic cell-associated adapter protein GrpL, hematopoietic cell-associated adaptor protein GRPL, Mona, P38, Protein GADS, SH3-SH2-SH3 adaptor molecule
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human GRAP2(NP_004801) produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9402
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.