Läs mer
Grafen, nanotrombocyter 2-10 nm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15575886 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15575886 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15575886 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453160500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1034343-98-0 | Cx | 16,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Graphene
CAS 1034343-98-0
Smältpunkt 3650,0 °C
Molekylformel Cx
MDL-nummer MFCD00144065
Kvantitet 50 g
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
InChI-nyckel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C
IUPAC-namn metan
Molekylvikt (g/mol) 16.04
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
Formel vikt 12.01
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.