Läs mer
WTW™ Grafit 2-elektroder konduktivitetscell
Produktkod. 10540724
Change view
Material:
Grafit
Produktkod. Material
10540724 Grafit
1 options
Produktkod. 10540724 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 301995
I lager
De universellt användbara konduktivitetsmätande cellerna av WTW sätta standard i konduktivitetsmätningen. Deras teknologi med fyra elektroder gör dem okänsliga för föroreningar, opåverkade av polarisationseffekter och därför exakta och pålitliga under alla förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2-elektrods grafitkonduktivitetscell
För användning med (utrustning) Standard KLE 325 elektrod
För användning med (applikation) Eliminera fel orsakade av polarisationseffekter och från smutsiga prover
Inkluderar Inbyggd temperaturgivare och 1,5m kabel
Material Grafit
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Längd (metrisk) kabel 1.5 m