Läs mer
Grafit, kolloidal, glidmedel, aerosolspray, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Torrfilmssmörjmedel
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Graphite |
| CAS | 7782-42-5 |
| Molekylformel | C |
| MDL-nummer | MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 |
| Kvantitet | 10 oz. |
| Synonym | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
| InChI-nyckel | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [C] |
| IUPAC-namn | carbon |
| Molekylvikt (g/mol) | 12.01 |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning