Läs mer
Grafitledande lim, alkoholbaserat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15401817
Change view
Kvantitet:
30 g
Förpackningsstorlek:
30g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15401817 30 g 30g
1 options
Produktkod. 15401817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042465.15
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Namnnotering Alkoholbaserat
Densitet 0.9
Kokpunkt 82 °C
Flampunkt 11 °C(52 °F)
Tändpunkt 270 °C (518 °F)
MDL-nummer MFCD01866817
Kvantitet 30 g
Ångtryck 48 hPa (36 mm Hg) vid 20 °C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.