Läs mer
Graphite felt, 99.9% (metal basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 11386938
Kvantitet:
10 x 10 cm
25 x 25 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11386938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014630.RR
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Form: approx.9.2g/10 x 10cm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00144065
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Graphite felt
Färg Gray to Black
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Kvantitet 10 x 10 cm