Beskrivning
Säkerställ tillförlitliga anslutningar för Thermo Scientific™ gaskromatografiinstrument med dessa Thermo Scientific™ 100 % grafitferruler för Thermo Scientific Instruments.
- Konstruerad för pålitlig laboratorieprestanda och konsekventa resultat
- Tillverkad för att uppfylla Thermo Scientific kvalitetsstandarder
- Designad för kompatibilitet med vanliga laboratorieinstrument och arbetsflöden
- Hjälper till att förbättra reproducerbarhet och provintegritet
- Lämplig för forskning, analytiska och rutinmässiga laboratorieapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skoning |
| För användning med | 0,1 till 0,32 mm GC-kolonne |
| Material | Grafit |