Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Reducerande hylsa för 1/4 tum. Beslag
Beskrivning
- Enkel att använda
- Bildar en pålitlig tätning
- Återanvändbar
- Mjukt material, bildar ett mjukt grepp om kapillärpelaren
- Låga utsläpp
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Reducerande hylsa |
| Längd (metrisk) | 7.2 mm |
| Bredd (metrisk) | 9.6 mm |
| För användning med (utrustning) | 1/4 tum Beslag |
| Material | Grafit |
| Kvantitet | 10-pack |
| Diameter (metrisk) Insida | 1,59 mm |