Läs mer
Grafitfolie, 0,13 mm (0,005 tum) tjock, 99,8 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364728
Change view
Kvantitet:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364728 30 x 30 cm Varje
11356189 30 x 100 cm Varje
11366189 30 x 500 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11364728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043078.RF
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kaliumbis(trifluormetylsulfonyl)imid används som smak& Doftmellanprodukter. Det används som mellanprodukt i industrier som jordbrukskemikalier, färgämnen, läkemedel, syntetiska material, kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-42-5
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.01
MDL-nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-namn kol
LEDER [C]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Graphite
Färg Grå till svart
Analysprocentintervall 99.8% (Metals basis)
Kvantitet 30 x 30 cm
Fysisk form Foil
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.