Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Grafit, Fusion Crucible, borrspets, orenad, volym 7,88cc
Produktkod. 15426055
Kapacitet (metrisk):
7.5 cc
7.88 cc
Kvantitet:
36 Pieces
50 Pieces
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 50
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15426055
Brand: Thermo Scientific Chemicals 014747.UB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tillverkad av grafitmaterial som ger exceptionell termisk enhetlighet och exakthet till dimensionsspecifikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orenad extruderad grafit
Material Grafit
För användning med (applikation) Metallurgi
Kvantitet 36 Pieces
Kapacitet (metrisk) 7.88 cc
Produkttyp Grafitfusionsdegel
Form Drillpoint
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.