Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Grafit, Fusion Crucible, borrspets, orenad, volym 7,88cc
Produktkod. 15466345
Change view
Kapacitet (metrisk):
7,5 cc
7,88 cc
Kvantitet:
36 Brickor
50 Pieces
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
15466345 7,5 cc 50 Pieces Paket med 50
15426055 7,88 cc 36 Brickor Paket med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15466345 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 040794.KD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tillverkad av grafitmaterial som ger exceptionell termisk enhetlighet och exakthet till dimensionsspecifikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orenad extruderad grafit
Material Grafit
För användning med (applikation) Metallurgi
Kvantitet 50 Pieces
Kapacitet (metrisk) 7,5 cc
Produkttyp Grafitfusionsdegel
Form Drillpoint
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.