Läs mer
Graphite Fusion Crucible Lock
Produktkod. 15473875
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
2,54 cm
3,2 cm
Kvantitet:
15/Förpackning
Beskrivning:
För varunummer 14747
För varunummer 40794
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Kvantitet Beskrivning Förpackningsstorlek
15473875 2,54 cm 15/Förpackning För varunummer 40794 Paket med 15
15413895 3,2 cm 15/Förpackning För varunummer 14747 Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15473875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042315.UA
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Grafit används för gjutning och polering, gjutning& Koltillsats i stålindustrin. Den används också för slätt gjutjärn, kopparbaserade legeringar och aluminiumbaslegeringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning För varunummer 40794
Material Grafit
Kvantitet 15/Förpackning
Diameter (metrisk) Yttre 2,54 cm
Produkttyp Graphite Fusion Crucible Lock
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.