Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Grafitgasanalysdegel; Ht (mm), 24,5; ID (mm), 10,0; OD (mm), 12,7; Spetsdiameter (mm), 6,80
Produktkod. 15411577
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
12,6 mm
12,7 mm
Höjd (metrisk):
24,2 mm
24,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15411577 12,7 mm 24,5 mm Paket med 100
15473705 12,6 mm 24,2 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15411577 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 039811.KN
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 10mm
Material Grafit
För användning med (applikation) För gasanalys
Diameter (metrisk) Yttre 12,7 mm
Höjd (metrisk) 24,5 mm
Produkttyp Grafitdegel
Diameter (metrisk) bas 6.8mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.