Läs mer
Grafitpulver, naturligt, hög renhet, -200 mesh, 99,9995% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15416055
Change view
Kvantitet:
28 g
Förpackningsstorlek:
28g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416055 28 g 28g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15416055 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014734.TA
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Grafitpulver används för att tillverka deglar, blypennor, elektroder, smörjmedel, spispolish, bromsbelägg, batterier, glastillverkning, ledande beläggningar och för gjuteribeklädnader. Det används i syntesen av grafennanoflingor och grafitbaserade magnetoreologiska elastomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Graphite powder
Namnnotering Naturlig
CAS 7782-42-5
Maskstorlek −200 Mesh
Anteckningar om renhetsgrad Ultra överlägsen renhet
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel C
MDL-nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Kvantitet 28 g
UN-nummer UN1325
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [C]
IUPAC-namn kol
Molekylvikt (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Procent renhet 99.9999%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.