Läs mer
Grafitpulver, syntetiskt, ledande kvalitet, -200 mesh, 99,9995% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11385077
Change view
Kvantitet:
28 g
113 g
227 g
454 g
Förpackningsstorlek:
113g
227g
28g
454g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11385077 28 g 28g
11375077 113 g 113g
11395077 227 g 227g
11305087 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11385077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040797.TA
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Grafitpulver används i princip för gjutpolering och gjutning. Naturlig grafit används mest för eldfasta material, batterier, ståltillverkning, expanderad grafit, bromsbelägg, gjuteribeklädnader och smörjmedel. Det används också i pigment, anoder båglampa kol, beläggning katodstrålerör och moderator i kärnkraftspålar. Grafit (kol) fiber och kol nanorör används också i kolfiberarmerad plast.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-42-5
Molekylformel C
Molekylvikt (g/mol) 12.01
MDL-nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-namn kol
LEDER [C]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Graphite powder
Namnnotering Synthetic
Färg Svart
Maskstorlek −200 Mesh
Anteckningar om renhetsgrad UCP-2 grade, ultra 'F' purity
Odör Odorless
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 28 g
UN-nummer UN1325
Löslighetsinformation Insoluble in water as well as other organic solvents.
Procent renhet 99.9995%
Kvalitet Dirigent
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.