Läs mer
Grafitstav, 3,05 mm (0,12 tum) dia x 305 mm (12 tum) lång, 99,9995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440341
Change view
Kvantitet:
100 Pc.
25 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440341 100 Pc. Paket med 100
11430341 25 Pc. Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11440341 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040765.KN
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Grafitstav används i datorborstar, anoder, båglampor, kolbeläggning, katodstrålerör och moderator i kärnkraftshögar. Det används för högtemperaturdeglar, som smörjmedel och i blyertspennor. Grafitstav belagd med Th(IV), spelar en användbar tillämpning för jonselektiv elektrod baserad på toriumoxinatkomplex. Det är också viktigt för framställning av bly(II)-selektiv PVC-belagd grafitstavelektrod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Commutarborstar, anoder, båglampor, kolbeläggning, katodstrålerör, moderator i kärnkraftshögar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Graphite rod
Namnnotering 3,05 mm (0,12 tum) i diameter x 305 mm (12 tum) lång
Anteckningar om renhetsgrad AGKSP-klass, ultra 'F'-renhet
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD00144065
Kvantitet 100 Pc.
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i smält nickel.
Procent renhet 99.9995%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.