Läs mer
Grafitstav, 5,0 mm (0,20 tum) dia, 99,997 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426725
Change view
Kvantitet:
300 mm
Förpackningsstorlek:
300mm
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426725 300 mm 300mm
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15426725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045076.DW
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Grafitstav används i grunden för gjutning och polering, gjutning& Koltillsats i stålindustrin. Den används också för slätt gjutjärn, kopparbaserade legeringar och aluminiumbaslegeringar. Det används mest för att förånga kol på prover som förbereds för antingen röntgenmikroanalys (EDS eller WDS) eller transmissionselektronmikroskopi (TEM).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Graphite rod
Namnnotering 5.0mm (0.20 in.) dia.
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD00144065
Kvantitet 300 mm
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.997%
Kvalitet UF-4S
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.