Läs mer
Grafitstav, 6,15 mm (0,242 tum) dia x 102 mm (4 tum) lång, 99,9995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Grafitstav används i grunden för gjutning och polering, gjutning& Koltillsats i stålindustrin. Den används också för slätt gjutjärn, kopparbaserade legeringar och aluminiumbaslegeringar. Det används mest för att förånga kol på prover som förbereds för antingen röntgenmikroanalys (EDS eller WDS) eller transmissionselektronmikroskopi (TEM).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Graphite rod |
| Namnnotering | 6.15mm (0.242 in.) dia. x 102mm (4 in.) long |
| Anteckningar om renhetsgrad | AGKSP grade, ultra 'F' purity |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| MDL-nummer | MFCD00144065 |
| Kvantitet | 50 Pc. |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Procent renhet | 99.9995% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.