Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Grafit tätningsring för PerkinElmer Liner
Produktkod. 15208883
Change view
För användning med (utrustning):
För användning med 4 mm OD liners
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15208883 För användning med 4 mm OD liners Paket med 10
1 options
Produktkod. 15208883 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 0726522
Beräknad leverans: 21-12-2026
Tillverkad av grafit och används som tätningsringar för PerkinElmer GC.
  • Lämplig för PerkinElmer GC
  • Temperaturstabil upp till 450 °C
Specifikationer
För användning med (utrustning) För användning med 4 mm OD liners
Material Grafit
Kvantitet 10/Pk.
Produkttyp Grafittätningsring för PerkinElmer