Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Grafit Vespel™ Hylsor för Shimadzu
Produktkod. 10454302
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
0,10 till 0,25 mm
0,32 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida unitSize
10454302 0,10 till 0,25 mm Paket med 10
10592203 0,32 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10454302 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 0726561
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger läckagefria systemanslutningar. Trajan Scientific and Medical Grafit Vespel™ Hylsor för Shimadzu leder till förbättrad kromatografi för GC-system.
  • Komposit av grafit och Vespel
  • Mekaniskt robust, hårt material, lång livslängd
  • Bildar ett starkt grepp med kapillärpelaren
Specifikationer
Typ Grafit Vespel Hylse för 0,1-0,25 mm ID kolumner för Shimadzu MS
För användning med (utrustning) QP5000-II och QP5050
Material 15 % grafit, 85 % Vespel
Diameter (metrisk) Insida 0,10 till 0,25 mm