Läs mer
Graveoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Graveoline |
| CAS | 485-61-0 |
| Molekylformel | C17H13NO3 |
| Kvantitet | 120 mg |
| Synonym | 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-methyl-4(1H)-quinolinone, Graveolin, Graveoline, NSC 603064, Rutamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13NO3/c1-18-13-5-3-2-4-12(13)15(19)9-14(18)11-6-7-16-17(8-11)21-10-20-16/h2-9H,10H2,1H3 |
| LEDER | CN1C(=CC(=O)c2ccccc12)c3ccc4OCOc4c3 |
| IUPAC-namn | 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-methylquinolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.29 |
| Formel vikt | 279.0895 |