Läs mer
Fisherbrand™ Gravity Konvektionsugn
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
65 l
105 l
176 l
Mått (D x B x H) Inredning:
414 x 328 x 480 mm
414 x 438 x 580 mm
589 x 438 x 680 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för grundläggande torkning eller uppvärmning
- Max temperatur 250°C
- Övertemperaturskydd
- Manuellt justerbart spjäll för ökad luftcirkulation
- Digital styrenhet
- Inredning i rostfritt stål
- Två års delar och arbetsgaranti
- CE-märkning
- Två trådhyllor ingår som standard
- Extra hyllor finns även separat
- Energiförbrukning: 261 w
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Typ av konvektion | Gravitation |
| Kapacitet (metrisk) | 105 l |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C till 250 °C |
| Visa | Digital |
| Material | Rostfritt stål |
| Max. Hyllbelastning | 25 kg |
| Antal hyllor | 2 |
| Pluggtyp | CEE7/7-kontakt för EU och BS1363/A för Storbritannien |
| Temperaturstabilitet | ±0,4 °C vid 150 °C |
| Visa mer |