Läs mer
Fisherbrand™ Gravity Konvektionsugn
Produktkod. 15845911 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
65 l
105 l
176 l
Mått (D x B x H) Inredning:
414 x 328 x 480 mm
414 x 438 x 580 mm
589 x 438 x 680 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Inredning Förpackningsstorlek
15845911 176 l 589 x 438 x 680 mm Varje
15805911 65 l 414 x 328 x 480 mm Varje
15825911 105 l 414 x 438 x 580 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15845911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35415.00 SEK
    29875.69 SEK / Paket med 1
    Save 5539.31 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Ugn för allmänt bruk för grundläggande torkning och uppvärmning.
  • Idealisk för grundläggande torkning eller uppvärmning
  • Max temperatur 250°C
  • Övertemperaturskydd
  • Manuellt justerbart spjäll för ökad luftcirkulation
  • Digital styrenhet
  • Inredning i rostfritt stål
  • Två års delar och arbetsgaranti
  • CE-märkning
  • Två trådhyllor ingår som standard
  • Extra hyllor finns även separat
  • Energiförbrukning: 320 w
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Gravitation
Kapacitet (metrisk) 176 l
Temperatur (metrisk) 50 °C till 250 °C
Visa Digital
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 25 kg
Antal hyllor 2
Pluggtyp CEE7/7-kontakt för EU och BS1363/A för Storbritannien
Temperaturstabilitet ±0,4 °C vid 150 °C
Temperaturenhetlighet ±4,5 °C vid 150 °C
Garanti 2 år (delar och arbete)
Mått (D x B x H) Inredning 589 x 438 x 680 mm
Mått (L x B x H) 738 x 640 x 920 mm
Fraktvikt (metrisk) 67 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Wattal 1400 w