Läs mer
IBA Lifesciences Tyngdkraftsflöde Strep-Tactin™ 4Flow™ hög kapacitet kolumn
Produktkod. 30117604 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30117604 5 mL
30117609 50 pmol RNA per reaktion
2 options
Produktkod. 30117604
Brand: IBA Lifesciences 21253001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Strep-Tactin™ 4Flow™ högkapacitet gravitationsflödeskolonn för att rena Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ högkapacitetskolonner är designade för att rena Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ proteiner via affinitetskromatografi i gravitationsflöde
  • Rekommenderas för alla proteinklasser på grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95%) och hög bindningsaffinitet
  • 4% tvärbundna agarospärlor kopplade till Strep-Tactin™ för enkel rening av proteiner med Strep-tag II ™eller a Twin-Strep-tag™
  • Riktad eluering: inga tråkiga titreringssteg krävs och flera regenereringscykler möjliga med 100 mM NaOH
  • Idealiskt alternativ för proteiner som är svåra att eluera från Strep-Tactin ™XT 4Flow™ hartser
  • Biotinylerade proteiner binder också till Strep-Tactin™ 4Flow™ hög kapacitet och måste blockeras med BioLock
  • Specifikationer
    Bindande kapacitet 20 mg/ml harts
    Kapacitet (metrisk) 5 mL
    Beskrivning 4% agaros, tvärbunden
    Partikelstorlek 50 till 150μ m
    Form Hartsuppslamning
    Kvantitet 5 mL
    Proteinform Tetrameriskt protein
    Mål Proteiner märkta med Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; korsreaktivitet: biotin
    Typ Kolumn
    Slutlig produkttyp Affinitetskromatografiutrustning
    Ligandtyp Twin-Strep-tagg™ ; Strep-™tag II; korsreaktivitet: biotin
    Stationär fas Agaros
    Formatera Gravity flow kolumn
    Kolumntyp Förpackad gravitationsflödeskolonn