Läs mer
IBA Lifesciences Tyngdkraftsflöde Strep-Tactin™ 4Flow™ hög kapacitet kolumn
Handla allt IBA Lifesciences ProdukterBeskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 20 mg/ml harts |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Beskrivning | 4% agaros, tvärbunden |
| Partikelstorlek | 50 till 150μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Kvantitet | 1 mL |
| Proteinform | Tetrameriskt protein |
| Mål | Proteiner märkta med Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; korsreaktivitet: biotin |
| Typ | Gravity Flow Column |
| Slutlig produkttyp | Affinitetskromatografiutrustning |
| Visa mer |