Läs mer
IBA Lifesciences Tyngdkraftsflöde Strep-Tactin™ 4Flow™ minikolonn med hög kapacitet
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
0.2 mL
Beskrivning
- Strep-Tactin™ 4Flow™ högkapacitetskolonner är designade för att rena Strep-™tag II och Twin-Strep-tag™ proteiner via affinitetskromatografi i gravitationsflöde
- Rekommenderas för alla proteinklasser på grund av den breda pH-kompatibiliteten, utmärkt tryckstabilitet, enastående målrenhet (> 95%) och hög bindningsaffinitet
- 4% tvärbundna agarospärlor kopplade till Strep-Tactin™ för enkel rening av proteiner med Strep-tag II ™eller a Twin-Strep-tag™
- Riktad eluering: inga tråkiga titreringssteg krävs och flera regenereringscykler möjliga med 100 mM NaOH
- Idealiskt alternativ för proteiner som är svåra att eluera från Strep-Tactin ™XT 4Flow™ hartser
- Biotinylerade proteiner binder också till Strep-Tactin™ 4Flow™ hög kapacitet och måste blockeras med BioLock
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 20 mg/ml harts |
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |
| Beskrivning | 4% agaros, tvärbunden |
| Partikelstorlek | 50 till 150μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Kvantitet | 0.2 mL |
| Proteinform | Tetrameriskt protein |
| Mål | Proteiner märkta med Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; korsreaktivitet: biotin |
| Typ | Gravity Flow Column |
| Slutlig produkttyp | Affinitetskromatografiutrustning |
| Visa mer |