Läs mer
Wheaton™ Ultra Pure raka pluggstoppare
Produktkod. 11732068 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11732068 20 mm Paket med 1000
11742068 13 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11732068 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 700006G
Beräknad leverans: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger extremt hög kemisk renhet och låg gaspermeabilitet. Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Stoppers är tillverkade av en ultraren bromobutylformulering.
  • Autoklaveringsbar
  • Låg nivå av extraherbart material
  • Fri från latex, nitrosaminer och 2-MCBT (2-merkaptobensotiazol)
  • Kompatibel med applikationer som vatten för injektion (WFI) där utvinningsbara gummimaterial kan orsaka problem
Specifikationer
Beskrivning Smidig finish
Diameter (metrisk) 20 mm
För användning med (applikation) För att passa 20 mm halsfinish, för farmaceutiskt bruk
Kvantitet 1000/Pk.
Färg Grå
Material Butylgummi
Produkttyp Stoppare (2 hål)