Läs mer
Wheaton™ Ultra Pure raka pluggstoppare
Produktkod. p-8000680 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11742068
Brand: Wheaton™ 700014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger extremt hög kemisk renhet och låg gaspermeabilitet. Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Stoppers är tillverkade av en ultraren bromobutylformulering.
  • Autoklaveringsbar
  • Låg nivå av extraherbart material
  • Fri från latex, nitrosaminer och 2-MCBT (2-merkaptobensotiazol)
  • Kompatibel med applikationer som vatten för injektion (WFI) där utvinningsbara gummimaterial kan orsaka problem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Smidig finish
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (applikation) För att passa 13 mm halsfinish, för farmaceutiskt bruk
Kvantitet 1000/Pk.
Färg Grå
Material Butylgummi
Produkttyp Stoppare (2 hål)