Läs mer
Thermo Scientific™ Grå butylstoppare
Produktkod. 15358306 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Grå
Produktkod. Färg
15358306 Grå
1 options
Produktkod. 15358306 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C402030GB
Beräknad leverans: 11-12-2026
Spara tid och minska risken för kontaminering. Dessa Thermo Scientific™ grå butylstoppare erbjuder matchande mängder 20 mm headspace-flaskor.
  • Ekonomisk septum
  • För användning vid lägre temperaturer (125 °C) eller lågtrycksapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Butyl
Tjocklek (metrisk) 4 mm