Läs mer
Keystone Cleanroom Products Grå belagd Tyvek Utrustningsskydd, med resår
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
122 x 71 cm (48 x 28 tum)
132 x 102 cm (52 x 40 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
- Förpackad 1 per märkt polypåse med Lot # och DOM
- Blockerar UV-ljus
- Minskar arbetskostnaderna
- Förenklar överensstämmelsen med SOP
- Riv- och punkteringsbeständig
- Hydrofobisk
- Luddfri
- Intyg om överensstämmelse skickas med varje försändelse
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 0.19 mm |
| Latexfri | Ja |
| Tjocklek (engelska) | 7,4 mil |
| Visa mer |